Drukuj
Kwas 3-bromoantranilowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Amino-3-bromobenzoic acid
OR14301-5G OR14301-100G OR14301-25G
APOSOR14301-5GEA 110 PLN
APOSOR14301-5G APOSOR14301-100G APOSOR14301-25G
Kwas 3-bromoantranilowy 97%
Kwas 3-bromoantranilowy
Formuła: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 343…344 °C
Temp. topnienia: 174…178 °C
Gęstość: 1.793 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03618453
Numer CAS: 20776-51-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III