Drukuj
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14296-1G OR14296-500MG
APOSOR14296-1GEA 580 PLN
APOSOR14296-1G APOSOR14296-500MG
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
Formuła: C₁₄H₁₃N₃O₂
MW: 255.28 g/mol
Temp. topnienia: 221…223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06411615
Numer CAS: 886361-84-8