Drukuj
Dess-Martin periodinane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1-Dihydro-1,1,1-triacetoxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, DMP, (1,1,1-Triacetoxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Acetic acid 1,1-diacetoxy-3-oxo-1l5-ioda-2-oxa-indan-1-yl ester
OR14263-25G OR14263-100G OR14263-250G
APOSOR14263-25GEA 145 PLN
APOSOR14263-25G APOSOR14263-100G APOSOR14263-250G
Dess-Martin periodinane
Dess-Martin periodinane
Formuła: C₁₃H₁₃IO₈
MW: 424.15 g/mol
Temp. topnienia: 130…133 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00130127
Numer CAS: 87413-09-0
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 III