Drukuj
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR14259-1G OR14259-5G OR14259-100MG
APOSOR14259-1GEA 725 PLN
APOSOR14259-1G APOSOR14259-5G APOSOR14259-100MG
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide 97%
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide
Formuła: C₈H₉NO₃S
Temp. topnienia: 146…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03198179
Numer CAS: 55512-05-5