Drukuj
2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR14255-1G OR14255-5G
APOSOR14255-1GEA 725 PLN
APOSOR14255-1G APOSOR14255-5G
2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde 97%
2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O
Temp. topnienia: 52…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06010203
Numer CAS: 728035-61-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III