Drukuj
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR14254-5G OR14254-10G OR14254-1G
APOSOR14254-5GEA 334 PLN
APOSOR14254-5G APOSOR14254-10G APOSOR14254-1G
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride 97%
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
Formuła: C₆H₉ClO₂
Temp. Wrzenia: 50…52 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200863
Numer CAS: 40191-32-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II