Drukuj
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14251-10G OR14251-5G
APOSOR14251-10GEA 2180 PLN
APOSOR14251-10G APOSOR14251-5G
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline 97%
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline
Formuła: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.22 g/mol
Temp. topnienia: 75…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02853017
Numer CAS: 168551-56-2