Drukuj
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14248-10G OR14248-1G OR14248-5G
APOSOR14248-10GEA 3580 PLN
APOSOR14248-10G APOSOR14248-1G APOSOR14248-5G
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline 97%
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline
Formuła: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Temp. topnienia: 116…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02063328
Numer CAS: 22184-99-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III