Drukuj
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14234-250MG OR14234-500MG
APOSOR14234-250MGEA 580 PLN
APOSOR14234-250MG APOSOR14234-500MG
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O
Temp. topnienia: 83…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200963
Numer CAS: 875851-66-4