Drukuj
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydrazinyl-1H-benzo[d]imidazole
OR14212-1G OR14212-5G
APOSOR14212-1GEA 110 PLN
APOSOR14212-1G APOSOR14212-5G
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Formuła: C₇H₈N₄
MW: 148.17 g/mol
Temp. topnienia: 224…225 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00513603
Numer CAS: 15108-18-6