Drukuj
2-Bromo-4-methoxyphenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14191-1G OR14191-25G OR14191-5G
APOSOR14191-1GEA 110 PLN
APOSOR14191-1G APOSOR14191-25G APOSOR14191-5G
2-Bromo-4-methoxyphenol
2-Bromo-4-methoxyphenol
Formuła: C₇H₇BrO₂
Temp. Wrzenia: 115 °C
Temp. topnienia: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02113712
Numer CAS: 17332-11-5
Numer WE (dawny EINECS): 605-671-9