Drukuj
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
OR14173-100G OR14173-25G OR14173-5G
APOSOR14173-100GEA 3400 PLN
APOSOR14173-100G APOSOR14173-25G APOSOR14173-5G
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₃H₁₇BO₃
Temp. topnienia: 54…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972375
Numer CAS: 128376-64-7