Drukuj
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzoate, 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzenecarboxylate
OR14144-10G OR14144-1G OR14144-5G
APOSOR14144-10GEA 952 PLN
APOSOR14144-10G APOSOR14144-1G APOSOR14144-5G
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Formuła: C₉H₉NO₅
MW: 211.17 g/mol
Temp. topnienia: 91…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051967
Numer CAS: 5081-37-8