Drukuj
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-(3-aminopyridin-2-yl)benzoate
OR14140-100MG OR14140-250MG
APOSOR14140-100MGEA 160 PLN
APOSOR14140-100MG APOSOR14140-250MG
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Formuła: C₁₃H₁₂N₂O₂
MW: 228.25 g/mol
Temp. topnienia: 135…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689702
Numer CAS: 924869-19-2