Drukuj
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
OR14134-25G OR14134-5G OR14134-1G
APOSOR14134-25GEA 435 PLN
APOSOR14134-25G APOSOR14134-5G APOSOR14134-1G
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.17 g/mol
Temp. topnienia: 118…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017093
Numer CAS: 63435-16-5