Drukuj
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Dimethoxy-1-(piperidin-1-yl)ethanone
OR14116-1G OR14116-250MG
APOSOR14116-1GEA 327 PLN
APOSOR14116-1G APOSOR14116-250MG
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Formuła: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 72 °C/0.01mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689667
Numer CAS: 16695-59-3