Drukuj
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6,8-Dichloro-2,3-dihydro-3-phenyl-2-thioxo-1H-quinazolin-4-one
OR14110-1G OR14110-5G
APOSOR14110-1GEA 899 PLN
APOSOR14110-1G APOSOR14110-5G
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formuła: C₁₄H₈Cl₂N₂OS
Temp. topnienia: 274…275 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689694
Numer CAS: 67867-62-3