Drukuj
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-[(3,4-Dichlorobenzyl)thio]-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
OR14104-1G OR14104-5G
APOSOR14104-1GEA 2690 PLN
APOSOR14104-1G APOSOR14104-5G
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formuła: C₁₂H₁₀Cl₂N₂OS
Temp. topnienia: 95…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689685
Numer CAS: 924869-11-4