Drukuj
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)benzyl alcohol
OR14087-10G OR14087-1G OR14087-5G
APOSOR14087-10GEA 8410 PLN
APOSOR14087-10G APOSOR14087-1G APOSOR14087-5G
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Formuła: C₁₃H₁₂ClNO₂
MW: 249.7 g/mol
Temp. topnienia: 129…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689719
Numer CAS: 924869-26-1