Drukuj
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
OR1407-1G OR1407-5G
APOSOR1407-1GEA 363 PLN
APOSOR1407-1G APOSOR1407-5G
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Formuła: C₁₀H₈N₂O₃
Temp. topnienia: 223…225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797485
Numer CAS: 264264-32-6