Drukuj
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR14043-1G OR14043-500MG
APOSOR14043-1GEA 124 PLN
APOSOR14043-1G APOSOR14043-500MG
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formuła: C₉H₅ClO₂S
MW: 212.66 g/mol
Temp. topnienia: 271…274 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07377059
Numer CAS: 26018-73-5