Drukuj
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14042-1G OR14042-5G
APOSOR14042-1GEA 232 PLN
APOSOR14042-1G APOSOR14042-5G
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formuła: C₉H₅ClO₂S
MW: 212.65 g/mol
Temp. topnienia: 257…259 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06655155
Numer CAS: 23967-57-9