Drukuj
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carbohydrazide, 1-Boc-isonipecoticacidhydrazide
OR14039-5G OR14039-1G
APOSOR14039-5GEA 580 PLN
APOSOR14039-5G APOSOR14039-1G
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formuła: C₁₁H₂₁N₃O₃
MW: 243.31 g/mol
Temp. topnienia: 104…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06795927
Numer CAS: 187834-88-4