Drukuj
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-[(2,1,3-Benzothiadiazol-5-yl)methoxy]benzoic acid
OR14029-1G OR14029-500MG
APOSOR14029-1GEA 3360 PLN
APOSOR14029-1G APOSOR14029-500MG
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Formuła: C₁₄H₁₀N₂O₃S
Temp. topnienia: 248…249 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06808684
Numer CAS: 874834-22-7