Drukuj
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1400-1G OR1400-250MG
APOSOR1400-1GEA 766 PLN
APOSOR1400-1G APOSOR1400-250MG
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Formuła: C₁₀H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 203…204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03407956
Numer CAS: 850375-11-0