Drukuj
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13991-5G OR13991-10G OR13991-1G
APOSOR13991-5GEA 421 PLN
APOSOR13991-5G APOSOR13991-10G APOSOR13991-1G
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl
Formuła: C₁₈H₁₉N
Temp. topnienia: 212…213/3mm °C
Gęstość: 1,008 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036350
Numer CAS: 40817-08-1
Numer WE (dawny EINECS): 255-093-2