Drukuj
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR1399-1G OR1399-5G OR1399-25G
APOSOR1399-1GEA 400 PLN
APOSOR1399-1G APOSOR1399-5G APOSOR1399-25G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 97%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formuła: C₁₀H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 182.5…183.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03086184
Numer CAS: 55317-53-8