1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR13975-1G
OR13975-5G
APOSOR13975-1GEA
1130
PLN
APOSOR13975-1G
APOSOR13975-5G
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one 95+%
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
Formuła:
C₁₃H₁₇N₃O Temp. topnienia: 188…191 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00005977 Numer CAS: 1021-25-6 Numer WE (dawny EINECS): 213-819-5 |