Drukuj
Dimetyloamina 40% in aqueous solution
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR13973-100ML OR13973-500ML
APOSOR13973-100MLEA 0 PLN
APOSOR13973-100ML APOSOR13973-500ML
Dimetyloamina 40% in aqueous solution
Dimetyloamina
Formuła: C₂H₇N
Temp. Wrzenia: 52 °C
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 16 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008288
Numer CAS: 124-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-697-4
Jednostka: 1160
ADR: 3+8,II