Drukuj
Pyrrolidin-2-ylmethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13968-25G OR13968-5G
APOSOR13968-25GEA 237 PLN
APOSOR13968-25G APOSOR13968-5G
Pyrrolidin-2-ylmethanol
Formuła: C5H11NO
Temp. Wrzenia: 76 °C/ 0,2mmHg
Gęstość: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00601073
Numer CAS: 498-63-5