Drukuj
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Thiomorpholine 1,1-dioxide
OR13966-1G OR13966-5G
APOSOR13966-1GEA 110 PLN
APOSOR13966-1G APOSOR13966-5G
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Formuła: C₄H₉NO₂S
MW: 135.1848 g/mol
Temp. Wrzenia: 155 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 68…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05861623
Numer CAS: 39093-93-1