Drukuj
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine, 3-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR1396-1G OR1396-250MG
APOSOR1396-1GEA 160 PLN
APOSOR1396-1G APOSOR1396-250MG
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₇H₂₆BNO₃
Temp. topnienia: 50…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797489
Numer CAS: 364794-80-9