Drukuj
3-Tiofenoetanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR13899-100G OR13899-25G
APOSOR13899-100GEA 2110 PLN
APOSOR13899-100G APOSOR13899-25G
3-Tiofenoetanol 98%
3-Tiofenoetanol
Formuła: C₆H₈OS
Temp. Wrzenia: 110…111 °C/14mmHg
Gęstość: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009766
Numer CAS: 13781-67-4