Drukuj
Kwas 3-fenoksypropionowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Penoxypropionic acid, 3-Phenoxypropanoic acid
OR13898-1G OR13898-25G OR13898-5G
APOSOR13898-1GEA 290 PLN
APOSOR13898-1G APOSOR13898-25G APOSOR13898-5G
Kwas 3-fenoksypropionowy
Kwas 3-fenoksypropionowy
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 235…245 °C
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002769
Numer CAS: 7170-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 230-518-4