Drukuj
Glikol pentaetylenowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol
OR13897-10G OR13897-5G OR13897-25G
APOSOR13897-10GEA 400 PLN
APOSOR13897-10G APOSOR13897-5G APOSOR13897-25G
Glikol pentaetylenowy 97%
Glikol pentaetylenowy
Formuła: C₁₀H₂₂O₆
Temp. Wrzenia: 338…340 °C
Gęstość: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002878
Numer CAS: 4792-15-8
Numer WE (dawny EINECS): 225-341-4