Drukuj
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13896-100G OR13896-25G OR13896-5G
APOSOR13896-100GEA 284 PLN
APOSOR13896-100G APOSOR13896-25G APOSOR13896-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid 99%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Formuła: C₉H₉NO₆
Temp. topnienia: 195…197 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014697
Numer CAS: 4998-07-6