Drukuj
kwas metoksyfenylooctowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13894-1G OR13894-500MG OR13894-5G
APOSOR13894-1GEA 124 PLN
APOSOR13894-1G APOSOR13894-500MG APOSOR13894-5G
kwas metoksyfenylooctowy
kwas metoksyfenylooctowy
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 165 °C/18mmHg
Temp. topnienia: 69…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064217
Numer CAS: 7021-09-2