Drukuj
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyl (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (R)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR1380-1G OR1380-5G
APOSOR1380-1GEA 110 PLN
APOSOR1380-1G APOSOR1380-5G
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 96%
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temp. Wrzenia: 98…110 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03419256
Numer CAS: 259537-92-3
Jednostka: 2735
ADR: 8,III