Drukuj
Kwas 3-jodo-o-toluilowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13733-100G OR13733-10G OR13733-25G
APOSOR13733-100GEA 720 PLN
APOSOR13733-100G APOSOR13733-10G APOSOR13733-25G
Kwas 3-jodo-o-toluilowy
Kwas 3-jodo-o-toluilowy
Formuła: C₈H₇IO₂
MW: 262.05 g/mol
Temp. topnienia: 124…126 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00270112
Numer CAS: 133232-56-1