Drukuj
4-Bromoanthranilic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR13732-100G OR13732-25G OR13732-5G
APOSOR13732-100GEA 334 PLN
APOSOR13732-100G APOSOR13732-25G APOSOR13732-5G
4-Bromoanthranilic acid 95%
4-Bromoanthranilic acid
Formuła: C₇H₆BrNO₂
Temp. topnienia: 230…234 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03618454
Numer CAS: 20776-50-5
Numer WE (dawny EINECS): 244-025-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III