Drukuj
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
OR13729-25G OR13729-5G OR13729-100G
APOSOR13729-25GEA 218 PLN
APOSOR13729-25G APOSOR13729-5G APOSOR13729-100G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formuła: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184.24 g/mol
Temp. topnienia: 169…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006441
Numer CAS: 1134-35-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-483-2