Drukuj
5-Ethoxy-1H-indole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13724-1G OR13724-5G
APOSOR13724-1GEA 414 PLN
APOSOR13724-1G APOSOR13724-5G
5-Ethoxy-1H-indole 95%
5-Ethoxy-1H-indole
Formuła: C10H11NO
Temp. Wrzenia: 164 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 144…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07364533
Numer CAS: 10501-17-4