Drukuj
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
OR13722-5G OR13722-100G OR13722-25G
APOSOR13722-5GEA 110 PLN
APOSOR13722-5G APOSOR13722-100G APOSOR13722-25G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Formuła: C₁₅H₁₅N
MW: 209.29 g/mol
Temp. topnienia: 111…117 °C
Gęstość: 0.7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082627
Numer CAS: 41532-84-7