Drukuj
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Nitropyridine-2,4-diol
OR13715-100G OR13715-10G OR13715-25G
APOSOR13715-100GEA 319 PLN
APOSOR13715-100G APOSOR13715-10G APOSOR13715-25G
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Formuła: C₅H₄N₂O₄
MW: 156.10 g/mol
Temp. topnienia: 265 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075671
Numer CAS: 89282-12-2