Drukuj
tert-Butyl hydrogen malonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, mono-tert-Butyl malonate
OR13710-100G OR13710-25G OR13710-5G
APOSOR13710-100GEA 342 PLN
APOSOR13710-100G APOSOR13710-25G APOSOR13710-5G
tert-Butyl hydrogen malonate 95%
tert-Butyl hydrogen malonate
Formuła: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 90 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 19…20 °C
Gęstość: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191886
Numer CAS: 40052-13-9