6-Aminoheksan-1-ol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR13708-25G
OR13708-5G
APOSOR13708-25GEA
124
PLN
APOSOR13708-25G
APOSOR13708-5G
6-Aminoheksan-1-ol 98%
6-Aminoheksan-1-ol
Formuła:
C₆H₁₅NO Temp. Wrzenia: 136…139 °C Temp. topnienia: 55…58 °C Temp. Zapłonu: 133 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008241 Numer CAS: 4048-33-3 |