Drukuj
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
OR13678-100G OR13678-25G OR13678-10G
APOSOR13678-100GEA 464 PLN
APOSOR13678-100G APOSOR13678-25G APOSOR13678-10G
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Formuła: C₉H₉IO₂
MW: 276.07 g/mol
Temp. topnienia: 26…29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00230583
Numer CAS: 90347-66-3