Drukuj
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid, 1-tert-Butoxycarbonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, 1H-Pyrazole-4-boronic acid, N1-BOC protected
OR13663-10G OR13663-25G OR13663-5G
APOSOR13663-10GEA 1100 PLN
APOSOR13663-10G APOSOR13663-25G APOSOR13663-5G
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid 98%
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
Formuła: C₈H₁₃BN₂O₄
MW: 212.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09951915
Numer CAS: 1188405-87-9