Drukuj
Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimetylopropylomocznik
OR13656-100G OR13656-25G
APOSOR13656-100GEA 124 PLN
APOSOR13656-100G APOSOR13656-25G
Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on
Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on
Formuła: C₆H₁₂N₂O
MW: 128.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 246…247 °C
Temp. topnienia: –22.99 °C
Gęstość: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006550
Numer CAS: 7226-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-625-6