Drukuj
2,6-Diaminopirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13639-100G OR13639-500G
APOSOR13639-100GEA 508 PLN
APOSOR13639-100G APOSOR13639-500G
2,6-Diaminopirydyna
2,6-Diaminopirydyna
Formuła: C₅H₇N₃
Temp. Wrzenia: 285 °C
Temp. topnienia: 117…122 °C
Temp. Zapłonu: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006329
Numer CAS: 141-86-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-507-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III